Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 500 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11793064
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Dichtung
Schraubverschluss mit Formdichtung
Schraubverschluss mit Formndichtung
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
150 Stück
162 Stück
175 Stück
Artikelnummer. 11793064
Marke: Gosselin™ LC50003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem Verschluss, mit doppeltem Verschluss oder mit einem auslaufsicheren Verschluss lieferbar.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 76 mm
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 122 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss