Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. p-8002237
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppel
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11753044
Marke: Gosselin™ LC200003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
  • Bruchsicher
  • Gegossene Graduierungen
  • Große Öffnung, weithalsig
  • Durchscheinender HDPE-Kunststoff
  • Steril oder aseptisch erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält 58 mm rote Kappe mit Dichtung, montiert
Material HDPE
Länge (metrisch) 109 mm
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 96 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 230 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 58 mm
Verschlusstyp Doppelschraubverschluss