Learn More
Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung
Artikelnummer. 11783044
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Doppelschraubverschluss, beiliegend
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität Verschlusstyp Verschlussfarbe Packungsgröße
11783044 Durchscheinend Nicht steril Schraubverschluss mit Wattepfropf Rot 50 Stück
11753044 Durchscheinend Steril Doppelschraubverschluss Rot 50 Stück
11763044 Durchscheinend Nicht steril Einzelner Schraubverschluss Rot 50 Stück
11761756 Durchscheinend Steril Einzelner Schraubverschluss Rot 50 Stück
11855953 Naturfarben Nicht steril Einzelner Schraubverschluss Blau 50 Stück
11793044 Naturfarben Steril Doppelschraubverschluss Rot 50 Stück
11723044 Durchscheinend Nicht steril Manipulationssichere Schraubkappe Rot 50 Stück
11743044 Durchscheinend Nicht steril Doppelschraubverschluss Rot 50 Stück
11764716 Naturfarben Nicht steril Doppelschraubverschluss, beiliegend Blau 50 Stück
11703054 Naturfarben Nicht steril Doppelschraubverschluss Blau 50 Stück
11773044 Naturfarben Nicht steril Doppelschraubverschluss Weiß 50 Stück
11706565 Naturfarben Nicht steril Doppelschraubverschluss Rot 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11783044 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LC200005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 CHF
    71.79 CHF / 50 Stück
    Sparen 43.21 CHF
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische HDPE-Messflaschen im 2-Liter-Format sind entweder mit einem einfachen oder doppelten Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Dichtungsring erhältlich.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält 58 mm rote Kappe mit Watte, montiert
Material HDPE
Länge (metrisch) 109 mm
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 96 mm
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 230 mm
Verschlussauskleidung Tresylen
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 58 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Einwegprodukt Einmalgebrauch