Learn More
Gosselin™ Runde HDPE-Flaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12692155
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Sterilität:
Ionisiert
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
600 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Sterilität unitSize
12692155 Schraubverschluss mit Wattepfropf Steril 600 Stück
11830842 Einzelner Schraubverschluss Nicht steril -
11833350 Doppelschraubverschluss Nicht steril 600 Stück
11888010 Doppelschraubverschluss Ionisiert 600 Stück
12682175 Schraubverschluss mit Wattepfropf Nicht steril 600 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12692155 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LR50A18
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit Innenlippe oder mit einem Schraubverschluss mit Dichtungsring erhältlich.
  • Bruchsicher
  • Lebensmittelqualität
  • Durch Ionisation sterilisiert
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27mm
Material HDPE
Menge 600/Karton
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 36mm
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 77 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Form Rund
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137