Learn More
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11723094
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
Polyethylen
Tresylen
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Packungsgröße:
140 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussmaterial Zertifizierung/Konformität unitSize
11723094 Schraubverschluss mit Wattepfropf Tresylen EG N°1935/2004, ISO 11137 140 Stück
11713094 Doppelschraubverschluss Polyethylen EC N°1935/2004 140 Stück
11743094 Einzelner Schraubverschluss HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 140 Stück
11733094 Doppelschraubverschluss Polyethylen EG N°1935/2004, ISO 11137 140 Stück
11557862 Einzelner Schraubverschluss HDPE EC N°1935/2004 140 Stück
11753094 Schraubverschluss mit Wattepfropf Tresylen EC N°1935/2004 140 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11723094 Lieferant Gosselin Lieferanten-Nr. LR50004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 500 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einfachem oder doppeltem Verschluss oder auslaufsicherer Kappe erhältlich.
  • Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 ml bis 2.500 ml
  • Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss, auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur in den Größen 100 bis 1.000 ml)
  • Der Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
  • Die 2.500 ml-Flaschen sind mit weißen Kappen versehen
  • Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 80 mm
Menge 140/Packung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 136 mm
Verschlussmaterial Tresylen
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf