Learn More
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. p-8002231
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Packungsgröße:
25 Stück
68 Stück
Artikelnummer. 11778653
Marke: Gosselin™ LR100001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer separaten Dichtung oder einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 101 mm
Menge 68/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 101 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 174 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Doppelschraubverschluss