Learn More
Gosselin™ Runde HDPE-Flaschen
Beschreibung
- Langer Hals
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
- Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 101 mm |
| Menge | 68/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Breite (metrisch) | 101 mm |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 174 mm |
| Mehr anzeigen |