Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
300 Stück
Beskrivning
- Große Öffnung
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Specifikationer
Specifikationer
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Sterilität | Steril |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | EC N°1935/2004 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering