Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 15 ml-Teströhrchen mit konischem Boden
Ausgezeichnet für den Einsatz in einem klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. Die Gosselin™ Polypropylen-15 ml-Reagenzgläser mit konischem Fuß sind aus transparentem, naturfarbenen Polypropylen gefertigt.
Marke:  Gosselin™ TC15A-03
Additional Details : Gewicht : 3.60000kg
Artikelnummer. 12318586
  • 108.41 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Graduierungen
  • Mit Schriftfeld
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
  • Zentrifugation bis 8000 g
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Unsteril
0,51 oz.
17,1 mm
Polypropylen
118,5 mm
Schraubverschluss