Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154302
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12818095
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
Spezifikation
Spezifikation
Gooseneck Triple Light Guide
4.5 mm
4,5 mm Faser-Bunddurchmesser
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
600 mm
Optische Glasfasern
0.4 in.
4.5 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
23.6 in.
600 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter > Gooseneck Light Guide; Type: Triple Gooseneck; Fiber Diameter: 4.5 mm; Length: 600 mm