Learn More
Gold-Zink-Kugeln, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441907
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15441907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043468.KJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Zinc slugs
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Zn; 95:5 wt%
Menge 5 Pc.
Gewicht ≈3.7g/slug
Form Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02092916
Reinheit (%) 99.99%