Learn More
Golddraht, 14 kt, gelb, 1.63 mm (0.064 Zoll) im Durchmesser, min. Au 58.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353898
Click to view available options
Menge:
10 cm
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11353898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040329.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire (14kt)
Farbe Gelb
Namenshinweis 1.63mm (0.064 in.) dia.
Menge 25 cm
Gewicht ≈28g/m
Form Draht
MDL-Nummer MFCD00003436
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) % Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3%