Learn More
Golddraht, 1.4 mm (0.055 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold wire |
| Farbe | Goldfarben |
| Namenshinweis | 1.4mm (0.055 in.) dia. |
| Menge | 10 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈29.71g/m |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.999% |
| Güte | Premion |