Learn More
Goldkugel, Durchmesser x Länge: 3.175 x 6.35 mm (0.125 x 0.25 Zoll), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420320
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11420320
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013394.KM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Form: Ca. .0.97 g/Kugel
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored slug
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Menge 25 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Slug, Durchmesser x Länge: 3.175 X 6.35 mm (0.125 X 0.25 Zoll)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.