Learn More
Gold shot, halbkugelförmig, max. 6,35 mm (0,25 Zoll), 99,95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361589
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11361589
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012233.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-57-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-57-5
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.95%