Learn More
Goldpulver, sphärisch, < 5 Micron, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386637 1 g 1 Gramm
11396637 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000765.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold powder
Menge 1 g
Partikelgröße <5 Micron
Form Pulver, sphärisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%