Learn More
Gold-Palladium-Draht, 0.2 mm (0.008 in.) Durchmesser, gebunden, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339577
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11339577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041206.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Palladium wire
Namenshinweis 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Pd; 60:40 wt%
Menge 50 cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00003436
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%