Learn More
Gold-Nanostäbe, 9 bis 15 nm Durchmesser x 46 bis 56 nm Länge, Dispersion in Wasser, 800 nm-Absorption, negativ geladen
Artikelnummer. 15485035
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 15485035
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046819.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanorods
Farbe Farblos
Namenshinweis 9 to 15nm dia. x 46 to 56nm length, dispersion in water, 800nm Absorption, negatively charged
Siedepunkt >60°C (decomposition)
Menge 25 mL
Geruch Geruchsneutral
Form Flüssig