Learn More
Gold-Nanopulver, APS 20 bis 25 nm, ≥99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15457095 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045822.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanopowder
Farbe Goldfarben
CAS 7440-57-5
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 20 to 25nm
Form Nanopulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Au
MDL-Nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC-Name Gold
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Reinheit (%) ≥99.95%