Learn More
Gold-Nanopartikel, 70 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 548 nm-Absorption
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Pink bis rot |
| Namenshinweis | supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 548nm absorption |
| Menge | 25 mL |
| Partikelgröße | 70nm |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Form | Flüssig |
| Reinheit (%) | 95% |