Learn More
Gold-Nanopartikel, 70 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 548 nm-Absorption
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Pink bis rot |
| Namenshinweis | carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 548nm absorption |
| Menge | 0.5 mL |
| Partikelgröße | 70nm |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Form | Flüssig |