Learn More
Gold-Nanopartikel, 60 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 540 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7057718
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Artikelnummer. 15445835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67210.&I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rosa bis Rot
Namenshinweis biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 540nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 60nm
Empfindlichkeit Light sensitive
Form Flüssig