Learn More
Gold-Nanopartikel, 5 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 515 bis 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454515
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15454515
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67089.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold sputtering target metal is retained for use as bullion reserves, but some is used within the electronics and jewellery industries, where it is frequently alloyed with other elements to improve the mechanical properties of the metal (e.g. copper and silver). Other uses for the metal are as a heat reflecting coating for glass as well as as a decorative medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gold-Sputtertargetmetall wird beibehalten, um als Goldreserven zu dienen, aber ein Teil davon wird in der Elektronik- und Schmuckindustrie verwendet, wo es häufig mit anderen Elementen legiert wird, um die mechanischen Eigenschaften des Metalls zu verbessern (z. B. Kupfer und Silber). Weitere Anwendungen für das Metall sind als wärmereflektierende Beschichtung für Glas sowie als dekoratives Medium.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Es ist löslich im Königswasser, HNO3/HCl.
Hinweise
Größenstreuung <15 %. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Dickentoleranz: ±0.015 Zoll; Durchmessertoleranz: +0.020/-0.0 Zoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption
Menge 25 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 5nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl.
Reinheit (%) 95%