Learn More
Gold-Nanopartikel, 5 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 515 bis 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Rot |
| Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 515 to 520nm absorption |
| Menge | 100 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 5nm |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Form | Flüssig |