Learn More
Gold-Nanopartikel, 50 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 535 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057687
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15400717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67157.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For conjugate development by passive adsorption of proteins and other ligands to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zur Konjugatentwicklung durch passive Adsorption von Proteinen und anderen Liganden an die Goldnanopartikeloberfläche.
  • Konjugate können für Blotting, Elektronenmikroskopie und immunhistochemische Anwendungen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 535nm absorption
Menge 25 mL
Partikelgröße 50nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Reinheit (%) 95%