Learn More
Alfa Aesar™ Gold-Nanopartikel, 40 nm, Amin-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 530 nm-Absorption
Marke:  Alfa Aesar™ J67042.&I
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Menge 0.5mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15445815
  • 291.67 CHF / 0.50 Milliliter
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spezifikation
Gold nanoparticles
amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 530nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
40nm
Rosa bis Rot
0.5mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Flüssig
Light sensitive
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation