Learn More
Gold-Nanopartikel, 20 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 524 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057749
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15495835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67269.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Colloidal gold is an electron-dense, non-fading marker useful as a probe in electron microscopy, light microscopy and immunoblotting. It requires no additional processing for detection, but in some applications the signal can be enhanced by reaction with silver. It can be complexed with biomolecules by strong, non-covalent interactions. Particles less than 15 nm are most useful in transmission electron microscopy and for applications where access to the probe may be hindered by larger particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kolloidales Gold ist ein elektronendichter, nicht verblassender Marker, der als Sonde in der Elektronenmikroskopie, Lichtmikroskopie und Immunblotting eingesetzt werden kann. Es erfordert keine zusätzliche Verarbeitung für die Erkennung, aber in einigen Anwendungen kann das Signal durch Reaktion mit Silber verbessert werden. Es kann durch starke, nicht kovalente Wechselwirkungen mit Biomolekülen komplex werden. Partikel unter 15 nm eignen sich am besten für die Transmissionselektronenmikroskopie und für Anwendungen, bei denen der Zugang zur Sonde durch größere Partikel behindert werden kann.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Es ist löslich in Königswasser, Salpetersäure und Salzsäure.
Hinweise
Partikel pro ml: 6.54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption
Menge 25 mL
Partikelgröße 20nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid.