Learn More
Gold-Nanopartikel, 15 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057676
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15490707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67141.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 520nm absorption
Menge 25 mL
Partikelgröße 15nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Reinheit (%) 95%