Learn More
Gold-Nanopartikel, 10 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464545 100 mL 100 Milliliter
15454545 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J67188.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
  • Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 520nm absorption
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 10nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig