Learn More
Gold(III)-chlorid-Trihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15657880 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15657880 1 g 1 Gramm
15677880 5 g 5 Gramm
15647880 10 g 10 Gramm
15667880 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15657880 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. G40221G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥49.0 % Au-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16961-25-4
Summenformel AuCl4H
Molekulargewicht (g/mol) 339.77
MDL-Nummer MFCD00149904
InChI-Schlüssel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III)-chlorid-Trihydrat
Menge 1 g
Strukturformel HAuCl4 · 3H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 393.83 mol
Reinheit (%) ≥49 % (Au-Basis)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(III) chloride trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.