Learn More
Lutetium(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10135263
Marke: Thermo Scientific Acros 318640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-07-1
Summenformel AuCl3
Molekulargewicht (g/mol) 303.32
MDL-Nummer MFCD00014172
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) chloride
Schmelzpunkt 254.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Au)
Strukturformel AuCl3
Merck Index 15, 4556
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 303.32
Reinheit (%) 99%