Learn More
Gold(III)-chlorid, > 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold(III) chloride |
| Schmelzpunkt | 254.0°C |
| Farbe | Braun bis rot |
| Physikalische Form | Kristallines Pulver oder Kristalle |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 63.0 to 66.9% (Au) |
| Strukturformel | AuCl3 |
| Merck Index | 15,4556 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
| Formelmasse | 303.32 |
| Mehr anzeigen |