Learn More
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327397
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11327397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012552.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form:Kristallines Pulver
Goldkaliumcyanid ist eine wichtige Goldquelle, die bei der elektrolytischen Vergoldung verwendet wird. Die Hauptanwendung von Goldkaliumcyanid liegt in der Galvanisierung von Metallen. Darüber hinaus wird Goldkaliumcyanid auch bei der dekorativen Beschichtung von Schmuck verwendet. Es ist nützlich für die Photoreduktion von Goldionen mit dem ZnO-Nanopulver. Es ist nützlich für die Vorbereitung der Goldverbindungselektrode beim voltammetrischen Glukosenachweis.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt (decomposition)
CAS 13967-50-5
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Summenformel C{2}AuKN{2}
Synonym Potassium dicyanoaurate(I);Potassium gold cyanide
Reinheit (%) 99.96%