Learn More
Gold-Germanium-Rohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, Premion™, 99.9997 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049368
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15463495
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014172.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Germanium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Ge; 88:12 wt%
Menge 1 Pc.
Geruch Odorless
Gewicht ≈2.9g/slug
Form ≈2,9 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091706
Reinheit (%) 99.9997%
Güte Premion