Learn More
Gold-Germanium-Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke x 43.8 mm (1.72 Zoll) Breite, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold Germanium foil |
| Namenshinweis | 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Au:Ge; 88:12 wt% |
| Menge | 10 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈6.45g/10cm |
| Form | Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD02091706 |
| Reinheit (%) | 99.997% |
| Mehr anzeigen |