Learn More
Gold-Gaze, 100 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,064 mm (0,0025 in.) Durchmesser, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355237
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11355237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040931.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-57-5
Gold-Gaze, 100 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,064 mm (0,0025 in.) Durchmesser, 99,99 % (Metallbasis), wird als Elektrode verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-57-5
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.99%