Learn More
Gold foil, 0.25mm (0.01in) thick, Premion™, 99.999% (metals basis)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold foil |
| Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Menge | 50 x 50 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈3g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.999% |
| Güte | Premion |