Learn More
Goldchlorid-Trihydrat ACS, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
- Zur Mikroanalyse von Rubidium, Caesium und zur Bestimmung von Alkaloiden.
- Wird normalerweise als Vorläufer bei der Herstellung von Gold-(Au-) Nanopartikeln verwendet.
- Wird in den Steuerstäben von Kernreaktoren und in der Herstellung von elektrischen Lichtfilamenten verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold-Chlorid |
| Namenshinweis | Trihydrat |
| CAS | 16961-25-4 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | HAuCl43H2O |
| Synonym | Tetrachlorogold-(III)-hydrat |
| InChI-Schlüssel | VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | Cl.Cl[Au](Cl)Cl |
| IUPAC-Name | trichlorogold hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 339.77 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gold Chloride Trihydrate, ACS
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.