Learn More
3M™ GoggleGear™ Schutzbrille 3000-Serie, TPV-Abdeckung, klares Scotchgard™ AF-Objektiv, Premium-Stoffriemen
Alle ansehen 3M ProdukteBeschreibung
- 3M™ GoggleGear™ Die Schutzbrille 3000-Serie verfügt über ein Full-Size-Design mit umlaufender Linse für ein besseres Sichtfeld und einem geschlitzten Nasenrücken für eine bequemere Passform.
- Wählen Sie aus Modellen mit Anti-Fog- oder 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung.
- Der GoggleGear™ 3000 ist mit indirekter Entlüftung für verbesserte Luftzirkulation und Anti-Nebel-Leistung erhältlich und bietet 3, Schutz gegen Tröpfchen, 4, Schutz vor großen Partikeln und 6, Schutz gegen Flüssigkeitsströme, bewertet.
- Beinhaltet entweder einen verstellbaren Polyester-Stoffriemen oder einen leicht zu reinigenden verstellbaren Neoprengurt sowie ein optimiertes Abdeckungsdesign mit Schlitzen für viele Brillen mit Stärke.
- Das Acetatlinsenmodell erfüllt die chemische Beständigkeitsanforderung von ISO 16321 und hilft dabei, Arbeiter vor chemischen Gefahren zu schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Farbe | Schwarz |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Anti-Nebel-Brille |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | TPV |
| UV-Schutz | Keine |
| Frame Type | Vollbild |