missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trp63, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16014927
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16014927 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16014927 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB24691.100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Trp63.

Sequence: ENNAQTQFSEPQYC

Spezifikation

Antigen Trp63
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Trp63.
Verdünnung ELISA (1:64000) Western Blot (0.3-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In Tris saline, pH 7.3 (0.5 % BSA, 0.02% sodium azide)
Gen Trp63
Gen-Alias AI462811/Ket/MGC115972/TAp63/Tp63/Trp53rp1/p51/p63/p63/p73L
Gensymbole Trp63
Wirtsspezies Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to mouse Trp63.
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22061
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.