Learn More
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15817548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15817548 1 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15817548 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 554021
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Goat anti-Rabbit Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Konjugat HRP
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Isotype Ig