missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-69697
436.05 CHF gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgM Fc Polyclonal antibody specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
Spezifikation
| IgM Fc | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from PBS (pH 7.2) | |
| Highly purified polyclonal IgM isolated from human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. | |
| 1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C. | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunoprecipitation | |
| LYOPH | |
| Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 | |
| Goat | |
| Ion exchange chromatography | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur