Learn More
Goat anti-Donkey IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA128737
230.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11512122
  • 346.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PA1-28737 detects Donkey IgG from donkey samples.
Donkey IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Donkey IgG (H+L) in Donkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Donkey IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Goat
IgG fraction
RUO
Donkey
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Full length native donkey IgG (purified).
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.