missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Armenian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB120-5738JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Armenian Hamster samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Dot Blot, ChIP assay (ChIP)
Spezifikation
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Armenian Hamster IgG whole molecule | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Armenian Hamster | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Dot Blot | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Goat | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur