Learn More
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zugangsnummer: NM_000406.2
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Gonadotropin-freisetzenden Hormonrezeptor (GnRHR) (Zugriffsnummer NM_000406.2), der stabil in die CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zelllinie integriert ist. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1854A) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements steht. GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla-CHO-K1-Zellen sind funktionell für Z’-Faktor und EC50-Konzentrationen des Hormons, das luteinisierendes Hormon freisetzt (LH-RH), validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ CysLT2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf ihre Assay-Leistung getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_000406.2 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis, 8 x 10^6 Zellen⁄Fläschchen, geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FRET |
| Human-Protein-Klasse | G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR) |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer |
| Menge | 1 Fläschchen |
| Mehr anzeigen |