missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNGT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen GNGT1
Konzentration 0.51 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839253
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11884-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16829253
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11884-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Anti-GNGT1 (11884-1-AP) is produced by immunizing rabbits with full-length chain of GNGT1. The antibody detects an 8 kDa band in mouse retinal tissue.

Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as a modulator or transducer in various transmembrane signaling systems. The beta and gamma chains are required for the GTPase activity, for replacement of GDP by GTP, and for G protein- effector interaction.
Spezifikation

Spezifikation

GNGT1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P63211, Q61012
14699, 2792, 680149
GNGT1 Fusion Protein Ag2488
Primary
-20°C
GNGT1
0.51 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GNG1, GNGT1, Transducin gamma chain
GNGT1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications