Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GNE7915 |
| CAS | 1351761-44-8 |
| Synonym | [4-[[4-(Ethylamino)-5-(Trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-fluoro-5-methoxyphenyl]-4-morpholinyl-methanon |
| Menge | 100 mg |
| Summenformel | C19 H21 F4 N5 O3 |
| Formelmasse | 443,40 |
| Physikalische Form | Fest |
| Produkttyp | Reagenz |
| Reinheit | 95% |