missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNE Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16873615 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16873615 150 μL 150 Mikroliter
16883615 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16873615 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 250791AP150UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GNE is a bifunctional enzyme that initiates and regulates the biosynthesis of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), a precursor of sialic acids. It is a rate-limiting enzyme in the sialic acid biosynthetic pathway. Sialic acid modification of cell surface molecules is crucial for their function in many biologic processes, including cell adhesion and signal transduction. Differential sialylation of cell surface molecules is also implicated in the tumorigenicity and metastatic behavior of maligt cells.

Spezifikation

Antigen GNE
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GNE
Gen-Zugriffsnummer Q9Y223
Gen-Alias DMRV, GLCNE, GNE, IBM2, ManAc kinase, NM, Uae1, UDP GlcNAc 2 epimerase
Gensymbole GNE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen GNE Fusion Protein Ag18689
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10020
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.