missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The GNB1L antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GNB1L. This antibody recognizes human antigen. The GNB1L antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GNB1L |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Konzentration | 450 μg/mL |
| Gensymbole | DGCRK3, FKSG1, GNB1L, GY2, KIAA1645, WDR14, WDVCF |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 20 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 54584 |
| Zielspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?