Beschreibung
Optimale Gefrierkapazität für medizinische und Laboranwendungen
- Die Luftkanäle und Lüfter erleichtern den kontinuierlichen Luftfluss und optimieren die Temperaturverteilung.
- Die große Verdampferoberfläche führt zu höherer Kühlleistung und schnellerem Abkühlen frischer Produkte
- Elektronische Temperaturregelung und -überwachung, mit optischen und/oder akustischen Alarmen
- Einstellbarer Temperaturbereich mit Digitalanzeige und einer Genauigkeit von 0.1 °C
- Zeichnet Datum, Uhrzeit und Temperatur alle 4 Minuten auf
- Speicherung der vorangegangenen 30 Alarme
- Zugriff auf die Minimal- und Maximaltemperatur der vergangenen 40 Tage
- 72 Stunden Reserveenergie durch integrierte 12 V-Batterie
- Lieferbar in verschiedenen Größen von Unterbaugeräten bis hin zu großen Stand-Gefriergeräten
- Lieferbar mit höhenverstellbaren Stahlregalen mit Epoxidbeschichtung oder transparenten/nicht transparenten Schubfächern
- Wendetüren mit austauschbaren Scharnieren, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
- Integrierte Türverriegelung zur Sicherung wertvoller Laborprodukte
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 307 L |
| Temperaturbereich | 10°C bis 43°C |
| Farbe | Weiß |
| Modell | GN3113X |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 155.5 H x 69.7 W x 75 D cm |
| Innentiefe (metrisch) | 48 cm |
| Innenhöhe (metrisch) | 122 cm |
| Innenbreite (metrisch) | 48 cm |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Mehr anzeigen |